Läs mer
Al-23 rund skiva utan hål, ytterdiameter: 35 mm, tjocklek: 5 mm, Thermo Scientific™
Produktkod. 15486075
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486075 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15486075 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033112.KF
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Al-23 Round Disc Without Hole
Kvantitet 1 Pc.
Form Skiva