Läs mer
Al-23 rund skiva utan hål, ytterdiameter: 80 mm, tjocklek: 8 mm, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Al-23 Round Disc Without Hole |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Form | Skiva |