Läs mer
Al-23 Solid Rund Stång, Dia.: 0,6 mm, Thermo Scientific™
Produktkod. 11323038
Change view
Kvantitet:
100 mm
200 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
100mm
200mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323038 100 mm 100mm
11333038 200 mm 200mm
11343038 300 mm 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032921.DM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Al-23 Solid Round Rod
Kvantitet 100 mm