Läs mer
Al-23-rör, ena änden stängd, ytterdiameter: 12 mm, ID: 8 mm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302768
Change view
Kvantitet:
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
1000mm
100mm
200mm
300mm
400mm
600mm
800mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11302768 200 mm 200mm
11342768 100 mm 100mm
11322768 300 mm 300mm
15451147 400 mm 400mm
11312768 600 mm 600mm
11382758 800 mm 800mm
11332768 1000 mm 1000mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11302768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030073.DR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Al-23 Tube
Namnnotering Ena änden stängd
Kvantitet 200 mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.