Läs mer
AL 8697, MedChemExpress
Produktkod. 16476937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476937 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16476937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108645
MedChemExpress AL 8697 is a specific and orally active p38α MAPK inhibitor with an IC50 of 6 nM. AL 8697 displays 14-fold greater inhibition of p38α compared to p38β (IC50=82 nM), and 300-fold selectivity for p38α over a panel of 91 kinases. Anti-inflammatory activity.
AL 8697 is a specific and orally active p38α MAPK inhibitor with an IC50 of 6 nM. AL 8697 displays 14-fold greater inhibition of p38α compared to p38β (IC50=82 nM), and 300-fold selectivity for p38α over a panel of 91 kinases. Anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AL 8697
CAS 1057394-06-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21F3N4O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (248.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1CC1)C2=CC(F)=C(C)C(C3=C(F)C4=NN=C(C(C)(C)C)N4C=C3F)=C2
Molekylvikt (g/mol) 402.41
Formel vikt 402.41
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation