Läs mer
Al, As, Ca, Cd, Cr,Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, S, Si, Zn, Co, P @ 100 μg/mL in 5% HNO3/Tr. HF, VHG™
Beskrivning
Al, As, Ca, Cd, Cr,Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, S, Si, Zn, Co, P @ 100 μg/mL in 5% HNO3/Tr. HF
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Arsenic/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Sodium/Sulfur/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-38-2, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3, 7440-48-4 |
| Metoder | ICP/ICPMS |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium/Arsenic/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Sodium/Sulfur/Zinc |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningsmedel eller matris | 5% HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 100 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Silicon 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Sulfur 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |