Läs mer
Alachlor 5000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312813
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312813 1 ml
1 options
Produktkod. 30312813 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011086ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alachlor
CAS 15972-60-8
Analyt- eller komponentnamn Alachlor
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C14 H20 Cl N O2
Koncentration 5000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Alachlor
InChI formel InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
LEDER CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl
IUPAC-namn 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 269.77
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 269.1183 g/mol