Läs mer
Alachlor ESA Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| CAS | 140939-15-7 |
| Molekylformel | C14 H20 N O5 S . Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethanesulfonic acid, 2-[(2,6-diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)15(10-20-3)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-[2,6-diethyl-N-(methoxymethyl)anilino]-2-oxoethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vikt | 337.096 |