Läs mer
Alachlor-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318226
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318226 1 ml
1 options
Produktkod. 30318226 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10060400AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alachlor oxalamic acid (OA)
CAS 171262-17-2
Analyt- eller komponentnamn Alachlor oxalamic acid (OA)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H19 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Acetic acid, [(2,6-diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(2,6-Diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]-2-oxoacetic acid, Alachlor OA, Alachlor OXA
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-4-10-7-6-8-11(5-2)12(10)15(9-19-3)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
LEDER CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[2,6-diethyl-N-(methoxymethyl)anilino]-2-oxoacetic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 265.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 265.1314 g/mol