Läs mer
Alagebrium chloride, MedChemExpress
Produktkod. 16480996
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
16480996 200 mg
1 options
Produktkod. 16480996 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY106024B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
MedChemExpress Alagebrium chloride (ALT711) is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor.
Alagebrium chloride (ALT711) is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alagebrium chloride
Fysisk form Solid
CAS 341028-37-3
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H14ClNOS
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym ALT711
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (186.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (93.36 mM)
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1)C[N+]2=CSC(C)=C2C.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 267.77
Formel vikt 267.77
Procent renhet 97.0%