Läs mer
Alagebriumklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Alagebrium Chloride |
| CAS | 341028-37-3 |
| Molekylformel | C13H14ClNOS |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazol-3-ium Chloride, ALT 711 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14NOS.ClH/c1-10-11(2)16-9-14(10)8-13(15)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,9H,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | CC1=C(C)SC=[N+]1CC(=O)C2=CC=CC=C2.[Cl-] |
| IUPAC-namn | 2-(4,5-dimetyl-1,3-tiazol-3-ium-3-yl)-1-fenyletanon; klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.77 |
| Formel vikt | 267.0485 |