Läs mer
Alagebriumklorid, TRC
Produktkod. 30314672
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30314672 5 g
1 options
Produktkod. 30314672 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA4704055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alagebrium Chloride
CAS 341028-37-3
Molekylformel C13H14ClNOS
Kvantitet 5 g
Synonym 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazol-3-ium Chloride, ALT 711
InChI formel InChI=1S/C13H14NOS.ClH/c1-10-11(2)16-9-14(10)8-13(15)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,9H,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
LEDER CC1=C(C)SC=[N+]1CC(=O)C2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC-namn 2-(4,5-dimetyl-1,3-tiazol-3-ium-3-yl)-1-fenyletanon; klorid
Molekylvikt (g/mol) 267.77
Formel vikt 267.0485