Läs mer
Thermo Scientific™ alamarBlue™ Färga
Produktkod. 15559604 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15559604 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 15559604 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer Y00100
Tillåter att tre analyser kan utföras med bara ett färgämne, inklusive celltillväxtbestämning, in vitro cytotoxicitet och cytokinanalyser.
Thermo Scientific™ alamarBlue ger oöverträffad känslighet och mångsidighet, vilket gör att tre analyser kan utföras med bara ett färgämne, inklusive celltillväxtbestämning, in vitro cytotoxicitet och cytokinanalyser.
alamarBlue, en resazurinbaserad produkt med förlängd inkubationstid, är stabil i upp till 5 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning alamarBlue indikatorfärgämne
Produkttyp Indikatorfärgämne
Kvantitet 100 ml