Läs mer
Thermo Scientific™ alamarBlue™ Färga
Produktkod. p-4525225 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 15559604
Brand: Thermo Scientific™ Y00100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Tillåter att tre analyser kan utföras med bara ett färgämne, inklusive celltillväxtbestämning, in vitro cytotoxicitet och cytokinanalyser.
Thermo Scientific™ alamarBlue ger oöverträffad känslighet och mångsidighet, vilket gör att tre analyser kan utföras med bara ett färgämne, inklusive celltillväxtbestämning, in vitro cytotoxicitet och cytokinanalyser.
alamarBlue, en resazurinbaserad produkt med förlängd inkubationstid, är stabil i upp till 5 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning alamarBlue indikatorfärgämne
Produkttyp Indikatorfärgämne
Kvantitet 100 ml