Läs mer
Invitrogen™ alamarBlue™ och alamarBlue™ HS-cellviabilitetsreagenser
Beskrivning
Cellens alamarBlue livskraftsreagenser är färdiga resazurinbaserade lösningar som fungerar som cellhälsoindikatorer genom att använda levande cellers reducerande kraft för att kvantitativt mäta livskraft.
alamarBlue och alamarBlue HS-cellviabilitetsreagenser är färdiga att använda, giftfria lösningar baserade på resazurin. Dessa reagenser fungerar som cellhälsoindikatorer, vilket möjliggör kvantitativ mätning av cellviabilitet och proliferation med hjälp av absorbans- eller fluorescensbaserade mikroplattläsare. alamarBlue använder den naturliga reducerande kraften hos levande celler för att omvandla resazurin till fluorescerande resorufin. alamarBlue HS (High Sensitivity) Cell Viability Reagent är en förbättrad version av alamarBlue som behåller all nyckel alamarBlue reagensegenskaper, men ger också ökad känslighet.
alamarBlue-reagens är en redoxindikator som ger en kolorimetrisk förändring och en fluorescerande signal som svar på metabolisk aktivitet. Det är ett bevisat säkert och icke-toxiskt färgämne som används för kvantitativ analys av cellviabilitet och cellproliferation, för cytokinbioanalyser och in vitro cytotoxicitetsstudier.
Användningsområden:
- Cellproliferationsbestämningar alamarBlue —reagens är vattenlöslig, stabil i odling och icke-toxisk
- Cellviabilitetsanalyser, inklusive cytotoxicitet —metabolisk aktivitet och förändringar i färggenerering i proportion till förändrad viabilitet och cellskada
- Cytokinanalyser —mäter cytokininducerad proliferation, återvinner och expanderar celler i slutet av studien om så önskas
alamarBlue-reagens som en analysreagens för cellviabilitet
alamarBlue-analysen är baserad på metaboliskt aktiva cellers förmåga att omvandla reagensen till en fluorescerande och kolorimetrisk indikator. Skadade och icke-viabla celler har lägre naturlig metabolisk aktivitet och genererar en proportionellt lägre signal. Färgämnet i sig har låg toxicitet och är i allmänhet säkert för celler.
En säker, bekväm och mångsidig analys
alamarBlue-reagens är en indigofärgad vätska som har visat sig effektivt mäta medfödd metabol aktivitet i djur-, svamp- och bakterieceller. Eftersom alamarBlue-reagensen är icke-toxisk kan effektorcellerna återvinnas för ytterligare analys eller cellexpansion i slutet av en studie. alamarBlue-reagens är vattenlöslig, vilket sparar tid som annars spenderas på tvätt- och extraktionssteg. Det homogena analysformatet i detta kit är att snabbt —lägga till den enstaka reagensen direkt till celler i suspension eller till fästa celler i helt media. Protokollet är mottagligt för automatisering och högkapacitetsanalyser. Möjligheten att detektera alamarBlue-indikatorn genom antingen fluorescens eller spektroskopi ger kompatibilitet med flödescytometri, plattläsare och mikroskopi.
Experimentell detektion av alamarBlue-reagens
- Fluorometri: genom excitation vid 530–560 nm och emission vid 590 nm
- Spektrofotometri: genom absorbansmätningar vid 570 nm och 600 nm
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Cellpermeant |
| Celltyp | Däggdjursceller, eukaryota celler, bakterier, svampceller |
| Färg | Blått |
| Koncentration | 10X |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C. |
| Beskrivning | alamarBlue™ HS-cellviabilitetsreagens |
| Detektionsmetod | Absorbance, Fluorescence |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare, Spektrofotometrar, HTS-läsare |
| Produkttyp | Cellviabilitetsreagens |
| Visa mer |