Läs mer
Alamethicin,≥ 50 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11484292 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484292 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11484292 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215900905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4430.00 SEK
    4218.04 SEK / 5mg
    Save 211.96 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alamethicin
Typ Alamethicin
Fysisk form Pulver
CAS 59588-86-2
Färg Solbränna
Kvantitet 5 mg
Analysprocentintervall ≥50%
Molekylformel C92H150N22O25
Synonym U-22324 Antibiotic
InChI-nyckel LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
LEDER CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C
Molekylvikt (g/mol) 1964.341
PubChem CID 53229968
Formel vikt 1964.35
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Alamethicin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Alamethicin