Läs mer
Alamethicin
Product Code. 15465989
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15465989 1 mg 1mg
15455989 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15465989 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J63829.M^
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
En kanalbildande jonofor som aktiverar membranenzymer | CAS: 59588-86-2 | C92H150N22O25 | 1964,341 g/mol
Alamethicin används som en kanalbildande jonofor som aktiverar membranenzymer, membrankanalbildande peptid. Det är ett 20-aminosyror kanalbildande peptidantibiotikum som kan fungera som en monovalent katjonjonofor. Alamethicin har använts för att utveckla metoder för rutinmässig bedömning av potentiella nya läkemedelskandidater för att framkalla deras farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Alamethicin används som en kanalbildande jonofor som aktiverar membranenzymer, membrankanalbildande peptid. Det är ett 20-aminosyror kanalbildande peptidantibiotikum som kan fungera som en monovalent katjonjonofor. Alamethicin har använts för att utveckla metoder för rutinmässig bedömning av potentiella nya läkemedelskandidater för att framkalla deras farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner.
Löslighet Löslig i DMSO och
etanol.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59588-86-2
Molekylformel C92H150N22O25
Molekylvikt (g/mol) 1964.341
MDL-nummer MFCD00151517
InChI-nyckel LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
Synonym U-22324
PubChem CID 53229968
LEDER CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C
Specifications
Kemiskt namn eller material Alamethicin
Typ Alamethicin
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 267 °C till 270 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 mg
UN-nummer UN3462
Löslighetsinformation Löslig i DMSO och etanol.
Formel vikt 1964.4
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.