Läs mer
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin, 98%
Produktkod. 11412648
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412648 250 g 250g
11402648 1000 g 1000g
11422648 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412648 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16665.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-95-9 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Effektiv katalysator för Knoevenagel-kondensationen. Beta Alanine används som näringstillskott i livsmedelsproduktion. Öka muskelstyrkan& effekt, ökar muskelmassan, ökar anaerob uthållighet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Effektiv katalysator för Knoevenagel-kondensering. Beta Alanine används som näringstillskott i livsmedelsproduktion. Öka muskelstyrkan& effekt, ökar muskelmassan, ökar anaerob uthållighet.
Löslighet
Lösligt i vatten (550g/L). Något lösligt i alkohol. Olösligt i eter och aceton.
Anmärkningar
Något hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-95-9
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00008200
InChI-nyckel UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
IUPAC-namn 3-aminopropansyra
LEDER NCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Alanine
Smältpunkt ∽205 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel H2NCH2CH2CO2H
Beilstein 906793
Merck Index 14,205
Löslighetsinformation Löslig i vatten (550 g/L). Lätt löslig i alkohol. Olöslig i eter och aceton.
Densitet 1.437 g/mL
Kvantitet 250 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.