Läs mer
β-Alanine, ≥98%, Ultrapure, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7082812 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
200 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
200g
5kg
Produktkod. 15895058
Brand: Thermo Scientific J10665.28
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-95-9
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00008200
InChI-nyckel UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
IUPAC-namn 3-aminopropanoic acid
LEDER NCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Alanine
Smältpunkt ∽205°C (decomposition)
Förpackning Plastic Bottle
Linjär formel NH2CH2CH2COOH
Beilstein 906793
Densitet 1.437
Kvantitet 200 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Crystalline Powder