Läs mer
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin, 99%
Produktkod. 10245880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245880 500 g Plastflaska 500g
10488890 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10167713 10 kg Plasttrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10245880 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 163795000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 107-95-9 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-95-9
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00008200
InChI-nyckel UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
IUPAC-namn 3-aminopropansyra
LEDER NCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Alanine
Smältpunkt 197.0°C to 202.0°C
Ammonium 1000ppm max.
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
pH 6.5 to 7.5 (10% w/v aq. soln.)
Färg Vitt
Klor (Cl) 400ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 30ppm max.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Andra aminosyror (TLC) Passes Test (not detectable on 10μgspotting)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCH2CH2CO2H
Fieser 01,16; 05,6; 06,10; 17,3
Sulfat 480ppm max.
Sulfaterad ask 0.2% max.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.