Läs mer
Alanine-d4, TRC
Produktkod. 30315131
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30315131 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315131 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA481402100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alanine-d4
CAS 53795-92-9
Molekylformel C3 D4 H3 N O2
Kvantitet 100 mg
Synonym DL-Alanine-2,3,3,3-d4, DL-Alanine-d4, (R,S)-Alanine-d4, (±)-2-Aminopropionic Acid-d4, (±)-Alanine-d4, DL-Ala-d4, DL-α-Alanine-d4, DL-α-Aminopropionic Acid-d4, NSC 7602-d4, dl-2-Aminopropanoic Acid-d4, dl-Alanine-d4
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 93.12
Formel vikt 93.0728
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.