Läs mer
Alanine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alanine-d4 |
| CAS | 53795-92-9 |
| Molekylformel | C3 D4 H3 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | DL-Alanine-2,3,3,3-d4, DL-Alanine-d4, (R,S)-Alanine-d4, (±)-2-Aminopropionic Acid-d4, (±)-Alanine-d4, DL-Ala-d4, DL-α-Alanine-d4, DL-α-Aminopropionic Acid-d4, NSC 7602-d4, dl-2-Aminopropanoic Acid-d4, dl-Alanine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.12 |
| Formel vikt | 93.0728 |