Läs mer
Alanin (L-Alanin), LoGiCal
Produktkod. 30460921
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460921 10 mg
1 options
Produktkod. 30460921 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0566.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Alanin (L-Alanine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanine
CAS 56-41-7
Analyt- eller komponentnamn L-Alanine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (S)-2-Aminopropanoic Acid, Aspartic Acid Imp. D (Pharmeuropa), L-Alanine, Alanine, L- (7 CI,8 CI), (2 S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, L-alpha-Alanine, L-alpha-Aminopropionic acid, alpha-Alanine, alpha-Aminopropionic acid, Aspartic Acid Impurity D, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity E
InChI formel InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
LEDER C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-aminopropansyra
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 89,0477 g/mol