Learn More
Alanine, Mikromol™
Product Code. 17978614
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Product Code. Kvantitet
17978614 500 mg
1 options
Product Code. 17978614 Supplier Mikromol Supplier No. MM0566.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Alanin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Alanine
CAS 56-41-7
Analyt- eller komponentnamn L-Alanine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (S)-2-Aminopropanoic Acid, Aspartic Acid Imp. D (Pharmeuropa), L-Alanine, Alanine, L- (7CI,8CI), (2S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, L-alpha-Alanine, L-alpha-Aminopropionic acid, alpha-Alanine, alpha-Aminopropionic acid, Aspartic Acid Impurity D, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
LEDER C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropansyra
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 89,0477 g/mol