Läs mer
β-Alanine, Millipore™
Produktkod. 10568542
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10568542 250 g 250g
10448840 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10568542 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1010080250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-95-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Alanine
Smältpunkt 200°C (decomposition)
MDL-nummer MFCD00008200
Synonym β-Alanine, Ala, 3-Aminopropionic acid, β-Alanine
Densitet 1.44 g/cm3 at 20°C
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 250 g