Läs mer
MedChemExpress Alantolactone
Produktkod. 16431278
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16431278 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16431278 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0038
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress Alantolactone is a selective STAT3 inhibitor, with potent anticancer activity. Alantolactone induces apoptosis in cancer.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 232.32 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 546-43-0
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.15%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (430.44 mM)
Synonym (+)-Alantolactone∣ Alant camphor∣ Inula camphor
Mål STAT∣Apoptosis∣TGF-beta/Smad