Läs mer
Alantolakton, TRC
Produktkod. 30328122
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30328122 10 mg
1 options
Produktkod. 30328122 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17371510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alantolactone
CAS 546-43-0
Molekylformel C15 H20 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, 3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylene-, (3aR,5S,8aR,9aR)-, 4αH-Eudesma-5,11(13)-dien-12-oic acid, 8β-hydroxy-, γ-lactone (8CI), Alantolactone (6CI), Helenin (7CI), Naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, 3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylene-, [3aR-(3aα,5β,8aβ,9aα)]-, (+)-Alantolactone, (3aR,5S,8aR,9aR)-3a,5,6,7,8,8a,9,9a-Octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylenenaphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, Alant camphor, Elecampane camphor, Eupatal, Inula camphor, NSC 333843, NSC 93131
InChI formel InChI=1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h7,9,11,13H,2,4-6,8H2,1,3H3/t9-,11+,13+,15+/m0/s1
LEDER C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12
IUPAC-namn (3aR,5S,8aR,9aR)-5,8a-dimetyl-3-metyliden-5,6,7,8,9,9a-hexahydro-3aH-benzo[f][1]bensofyran-2-one
Molekylvikt (g/mol) 232.32
Formel vikt 232.1463