Läs mer
Alanycarb, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alanycarb |
| Analyt- eller komponentnamn | Alanycarb |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O4S2/c1-5-23-16(21)11-12-20(13-15-9-7-6-8-10-15)26-19(3)17(22)24-18-14(2)25-4/h6-10H,5,11-13H2,1-4H3/b18-14- |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 399.1286 |