Läs mer
Alarelin Acetate, MedChemExpress
Beskrivning
Alarelin acetate is a synthetic GnRH agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alarelin Acetate |
| CAS | 79561-22-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C60H86N16O16 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Alarelin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (77.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (77.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N[C@@H](CO)C(N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(N[C@H](C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N2CCC[C@H]2C(NCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](N3)CCC3=O)=O)CC4=CN=CN4)=O)CC5=CNC6=CC=CC=C65.CC(O)=O.CC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 1287.42 |
| Visa mer |