Beskrivning
- Larmutgång
- Noll spänning
- Tillgänglig via 3-stifts klämhylsa (max. 24V/2,5A)
- Akustisk signal som kan stängas av
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | KBF-serien |
| Material | Koppar |
| Typ | Analog utgång |