Läs mer
Emma Safety Footwear Alaska skyddsskor
Beskrivning
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- Olja Nubuck konstruktion
- GripForce™ Easy Twist yttersula
- 3M™ Reflekterande rand
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver ger torrare, fräschare fötter
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Färg | Svart |
| Design | Alaska |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanerat silver |
| Material | Oljad Nubuck |
| Storlek | 35 |