Läs mer
ALB-127158(a), MedChemExpress
Produktkod. 16475326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475326 100 mg -
16467167 5 mg 5mg
16460757 50 mg -
16453086 25 mg -
16424448 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16475326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111398
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ALB-127158(a) is a potent and selective melanin concentrating hormone 1 (MCH1) receptor antagonist.
ALB-127158(a) is a potent and selective melanin concentrating hormone 1 (MCH1) receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ALB-127158(a)
CAS 1173154-32-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H21FN4O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 2 mg/mL (4.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(OCC2=NC=C(F)C=C2)C=CN1C3=CC4=C(C=C3)C(CNCC5)=C5N4C
Molekylvikt (g/mol) 404.44
Formel vikt 404.44
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism