Läs mer
Albaconazol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Albaconazole |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16ClF2N5O2/c1-12(28-11-25-18-6-13(21)2-4-15(18)19(28)29)20(30,8-27-10-24-9-26-27)16-5-3-14(22)7-17(16)23/h2-7,9-12,30H,8H2,1H3/t12-,20-/m1/s1 |
| Formel vikt | 431.0961 |