Läs mer
Albaconazol, TRC
Produktkod. 17968804
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17968804 2.5 mg
17937184 5 mg
17977834 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17968804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5114502.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 187949-02-6
Molekylformel C20 H16 Cl F2 N5 O2
Molekylvikt (g/mol) 431.82
IUPAC-namn 7-kloro-3-[(2R,3R)-3-(2,4-difluorfenyl)-3-hydroxy-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]quinazolin-4-one
LEDER C[C@@H](N1C=Nc2cc(Cl)ccc2C1=O)[C@](O)(Cn3cncn3)c4ccc(F)cc4F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albaconazole
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H16ClF2N5O2/c1-12(28-11-25-18-6-13(21)2-4-15(18)19(28)29)20(30,8-27-10-24-9-26-27)16-5-3-14(22)7-17(16)23/h2-7,9-12,30H,8H2,1H3/t12-,20-/m1/s1
Formel vikt 431.0961