Läs mer
Albendazole-2-amino-sulphone-D3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Albendazole-2-amino-sulphone-D3 Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2S.ClH/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13);1H/i1D3; |
| Formel vikt | 278.068 |