Läs mer
Albendazole-2-amino-sulphone-D3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Albendazole-2-amino-sulphone-D3 Hydrochloride |
| CAS | 1435902-07-0 |
| Molekylformel | C10 D3 H10 N3 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Albendazole-2-aminosulfone D3 (Propyl-3,3,3 D3) Hydrochloride, 5-(3,3,3-Trideuteriopropylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine hydrochloride, Albendazole-2-aminosulfone D3 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2S.ClH/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13);1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])CCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1 |
| IUPAC-namn | 5-(3,3,3-trideuteriopropylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.774 |
| Formel vikt | 278.068 |