Läs mer
Albendazol-2-aminosulfon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327514
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327514 1 ml
1 options
Produktkod. 30327514 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10065200AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albendazole-2-aminosulfone
CAS 80983-34-2
Analyt- eller komponentnamn Albendazole-2-aminosulfone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 N3 O2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5-(Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylsulphonyl) -1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. D (EP), Ph Eur Albendazole Impurity D, Albendazole Impurity D, 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, SKF 81038
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
LEDER CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
IUPAC-namn 5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 239.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 239,0728 g/mol