Läs mer
Albendazol, 98+%
Produktkod. p-7028545
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415680 10 g 10g
11425680 50 g 50g
11435680 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415680 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25925.09
CAS: 54965-21-8 | C12H15N3O2S | 265,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54965-21-8
Molekylformel C12H15N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 265.33
MDL-nummer MFCD00083232
InChI-nyckel HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym albendazole, albenza, eskazole, valbazen, zentel, albendazol, proftril, albendazolum, bilutac, zental
PubChem CID 2082
ChEBI CHEBI:16664
IUPAC-namn metyl N-(6-propylsulfanyl-lH-bensimidazol-2-yl)karbamat
LEDER CCCSC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albendazole
Smältpunkt 208 °C till 21 °C
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,210
Formel vikt 265.34
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.