Läs mer
Albendazole-d3 (methoxy-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Albendazole methoxy-d3 |
| CAS | 1353867-92-1 |
| Molekylformel | C10 H12 N3 S |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Trideuteriomethyl N-(5-propylsulfanyl-1 H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7 H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)Nc1nc2cc(SCCC)ccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl N-(5-propylsulfanyl-1 H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.35 |
| Formel vikt | 268.1073 g/mol |
| Visa mer |