missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Albendazole-d3 (Methoxy-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Albendazole methoxy-d3 |
| CAS | 1353867-92-1 |
| Molekylformel | C12 H15 N3 O2 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Trideuteriomethyl N-(5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(SCCC)ccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl N-(5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.35 |
| Formel vikt | 268.1073 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?