Läs mer
Albendazol EP Förorening D, Mikromol™
Produktkod. 30052193
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052193 25 mg
17939819 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052193 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0382.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Albendazol EP Impurity D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albendazole-2-aminosulfone
CAS 80983-34-2
Analyt- eller komponentnamn Albendazole-2-aminosulfone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-(Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylsulphonyl) -1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. D (EP), Ph Eur Albendazole Impurity D, Albendazole Impurity D, 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, SKF 81038
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
LEDER CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
IUPAC-namn 5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 239.29
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 239,0728 g/mol