Läs mer
Albendazol, Mikromol™
Produktkod. 18020810
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
18020810 500 mg
1 options
Produktkod. 18020810 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0382.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Albendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albendazole
CAS 54965-21-8
Analyt- eller komponentnamn Albendazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H15 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albamelin, Alben, Albendol, Albenza, Albenzil, Aldifal, Alminth, Alvet, Alzental, Andazol, Ashialben, Atasol, Baxen, Bruzol, Eskazole, Exiptol, Haojing, Helminsols, Loveral, Lurdex, Methyl 5-propylthio-2-benzimidazolecarbamate, NSC 220008, SKF 62979, Tobend, Valbazen, Vermisen, Vermitan, Vermizole, Vetalben, Zentel
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
LEDER CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC-namn metyl N-(5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 265.33
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 265,0885 g/mol