Läs mer
Albendazol-sulfon 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326791
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326791 1 ml
1 options
Produktkod. 30326791 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10065300ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Analyt- eller komponentnamn Albendazole sulfone
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H15 N3 O4 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole Imp. C (EP), SKF-63896, Ph Eur Albendazole Impurity C, Albendazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
LEDER CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC-namn metyl N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 297.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 297,0783 g/mol