Läs mer
Albendazol sulfon, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463327
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463327 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15463327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25917.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75184-71-3 | C12H15N3O4S | 297.33 g/mol
Albendazol används för närvarande för kemoterapeutisk behandling av AE. Albendazolsulfon används som skolicida medel på hydatidcystor (in vitro).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Albendazol används för närvarande för kemoterapeutisk behandling av AE. Albendazolsulfon används som skolicida medel på hydatidcystor (in vitro).
Löslighet Löslig i
DMSO och metanol.
Anteckningar
Stor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Smältpunkt 290 °C till 292 °C
Molekylformel C12H15N3O4S
MDL-nummer MFCD00600775
Kvantitet 1 g
Synonym albendazole sulfone, unii-1uic88380g, methyl 5-propylsulfonyl 2-benzimidazolecarbamate, methyl 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, methyl-5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, 5-propylsulfonyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, methyl 6-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, methyl n-5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl carbamate, 2-benzimidazolecarbamic acid, 5-propylsulfonyl-, methyl ester
Löslighetsinformation Löslig i DMSO och metanol.
InChI-nyckel CLSJYOLYMZNKJB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
IUPAC-namn metyl N-[6-(propan-1-sulfonyl)-1H-1,3-bensodiazol-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 297.33
PubChem CID 53174
ChEBI CHEBI:80620
Formel vikt 297.33
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Albendazole sulfone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Albendazole sulfone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.