Läs mer
Albendazolsulfon, TRC
Produktkod. 17993465
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993465 5 mg
17914595 25 mg
17932335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5116155MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75184-71-3
Molekylformel C12 H15 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 297.33
Synonym Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albendazole sulfone, Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
IUPAC-namn metyl N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
LEDER CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albendazole sulfone
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Formel vikt 297.0783