missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Albendazole-sulfoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30315330
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315330 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315330 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10065400AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Albendazole sulfoxide
CAS 54029-12-8
Analyt- eller komponentnamn Albendazole sulfoxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H15 N3 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), (±)-Albendazole sulfoxide, Albendazole oxide, Methyl [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, RS 8852, Ricobendazole, Rycobendazole, Albendazole Imp. B (EP), SKF-77664, Ph Eur Albendazole Impurity B, Albendazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
LEDER CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC-namn methyl N-(5-propylsulfinyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 281.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 281.0834 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.