missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Albendazole-sulfoxide 1000 μg/mL in Acetonitrile:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Albendazole sulfoxide |
| CAS | 54029-12-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Albendazole sulfoxide |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C12 H15 N3 O3 S |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Carbamic acid, [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), (±)-Albendazole sulfoxide, Albendazole oxide, Methyl [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, RS 8852, Ricobendazole, Rycobendazole, Albendazole Imp. B (EP), SKF-77664, Ph Eur Albendazole Impurity B, Albendazole Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16) |
| LEDER | CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?