Läs mer
Albendazole Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Albendazole sulfoxide |
| Analyt- eller komponentnamn | Albendazole sulfoxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 281.0834 |
| Procent renhet | >95% |