Läs mer
Albendazol, TRC
Produktkod. 30138055
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138055 10 g
30136939 1 g
18050030 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA51161010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54965-21-8
Molekylformel C12 H15 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 265.33
Synonym Carbamic acid, [5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albamelin, Alben, Albendazole, Albendol, Albenza, Albenzil, Aldifal, Alminth, Alvet, Alzental, Andazol, Ashialben, Atasol, Baxen, Bruzol, Eskazole, Exiptol, Haojing, Helminsols, Loveral, Lurdex, Methyl 5-propylthio-2-benzimidazolecarbamate, NSC 220008, SKF 62979, Tobend, Valbazen, Vermisen, Vermitan, Vermizole, Vetalben, Zentel
IUPAC-namn metyl N-(5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
LEDER CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albendazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Formel vikt 265.0885
Procent renhet >95%