Läs mer
Gibco™ AlbuMAX™ I Lipid-rik BSA
Produktkod. 10114672
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10114672 1 kg 1kg
11530376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10114672 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11020039
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
AlbuMAX™ I Lipid-rik BSA
Lipidrikt bovint serumalbumin för cellodling (1). Det är kromatografiskt renat och har ett IgG-innehåll≤ 0,1 %.
Ursprung: Nya Zeeland
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Produkttyp BSA
Produktlinje AlbuMAX , Gibco
Kvantitet 1 kg